Merck
88645
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
≥99.0%
Sinónimos:
Nα-Fmoc-Nγ-Alloc-L-2,4-diaminobutyric acid, Nγ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
424.45
Beilstein:
9360954
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](CCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H24N2O6/c1-2-13-30-22(28)24-12-11-20(21(26)27)25-23(29)31-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1
Clave InChI
YIVBOSPUFNDYMF-FQEVSTJZSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)