Merck
86055
Sigma-Aldrich
4-Sulfamoylbutyric acid
technical, ≥90% (T)
Sinónimos:
3-Carboxypropanesulfonamide
About This Item
Fórmula lineal:
NH2S(=O)2CH2CH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
167.18
Beilstein:
8254788
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥90% (T)
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
impurezas
≤5% water
mp
~90 °C (dec.)
grupo funcional
carboxylic acid
sulfonamide
cadena SMILES
O=S(N)(CCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9)
Clave InChI
OMPGKWICGUBROA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)