Merck
857467
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride hemihydrate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl · 1/2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
225.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −8.5°, c = 2 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
247-249 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(N)cc2)C(O)=O
InChI
1S/2C9H12N2O2.ClH.H2O/c2*10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;;/h2*1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H;1H2/t2*8-;;/m00../s1
Clave InChI
LVCNYJHEXVGOCY-OWJCAWTQSA-N
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)