Merck
855472
Sigma-Aldrich
S-Methyl-L-cysteine
97%
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3-(methylmercapto)propionic acid, SMLC
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
135.18
Beilstein/REAXYS Number:
1721675
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
optical activity
[α]20/D −30°, c = 1 in H2O
SMILES string
CSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
IDIDJDIHTAOVLG-VKHMYHEASA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)