Merck
797693
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
Sinónimos:
Garg 3-chlorobenzyne precursor
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12ClF3O3SSi
Número de CAS:
Peso molecular:
332.80
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
grupo funcional
chloro
fluoro
triflate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C([Si](C)(C)C)=CC=C1
InChI
1S/C10H12ClF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
QFWUIGWOSVHZMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chlorosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a chlorobenzyne intermediate. The chlorobenzyne intermediate can be generated in the presence of Cesium or Potassium Fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.