Merck
762865
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
10 wt. % in THF
Sinónimos:
2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 2-[Bis(1-methylethyl)phosphino]ethanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H20NP
Número de CAS:
Peso molecular:
161.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
concentración
10 wt. % in THF
índice de refracción
n20/D 1.416
n20/D 1.489
densidad
0.872 g/mL at 25 °C
0.879 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)P(CCN)C(C)C
InChI
1S/C8H20NP/c1-7(2)10(6-5-9)8(3)4/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3
Clave InChI
QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of ruthenium hydrogenation catalysts
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
3.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-16 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1