Merck
762482
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-3-carboxaldehyde
95%
Sinónimos:
(3S)-3-Formyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-Garner′s Aldehyde analog, tert-Butyl (3S)-3-formyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
269.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]22/D -69.0°, c = 1% in chloroform
mp
54-59 °C
functional group
aldehyde
ether
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](COC12CCCCC2)C=O
InChI
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-14(15)7-5-4-6-8-14/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI key
ZUQSKYAYHQZQFX-LLVKDONJSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)