Merck
762172
Sigma-Aldrich
Diethyl 3-bromobenzylphosphonate
97%
Sinónimos:
Diethyl m-bromobenzylphosphonate, [(3-Bromophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16BrO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
307.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.523
densidad
1.343 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(Cc1cccc(Br)c1)OCC
InChI
1S/C11H16BrO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-6-5-7-11(12)8-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clave InChI
KVNNRCDDRDXWIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)