Merck
76080
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide hydrate
70-80% Pd basis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
OPd · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
122.42 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
70-80% Pd basis
Formulario
powder
composición
H2O, 0.5-1.5 mol/mol
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
cadena SMILES
O=[Pd].[H]O[H]
InChI
1S/H2O.O.Pd/h1H2;;
Clave InChI
CJCUJYURPLYQOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Hydrogenation catalyst
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)