757004
7-Chloro-6-nitro-4(3H)quinazolinone
97%
Sinónimos:
7-Chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
314-319 °C
functional group
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Cl
InChI
1S/C8H4ClN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13)
InChI key
URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)