Merck
729493
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinónimos:
2,4-dichloro-5-fluoro-Pyrimidine-2-13C-1,3-15N2, Uridine-13C9-15N2 5′-(tetrahydrogen triphosphate), 2′-deoxy-, sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC3HCl2F15N2
Número de CAS:
Peso molecular:
169.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
37-41 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
Fc1c[15n][13c](Cl)[15n]c1Cl
InChI
1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H/i4+1,8+1,9+1
Clave InChI
WHPFEQUEHBULBW-WKPWXFLVSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.