Merck
728942
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorotoluene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrF
Número de CAS:
Peso molecular:
189.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.533
densidad
1.503 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Cc1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
LZVNGSFAHGKCDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)