Merck
724718
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-bromoindole-2-carboxylate
95%
Sinónimos:
5-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
268.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
163-167 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10BrNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
Clave InChI
LWRLKENDQISGEU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)