Merck
724572
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7BrN2
Peso molecular:
175.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
liquid
assay:
97%
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.521
density
1.487 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1nn(C)cc1Br
InChI
1S/C5H7BrN2/c1-4-5(6)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3
InChI key
UESOBPUTZLYSGI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F
flash_point_c
103 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)