Merck
724106
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl phosphorochloridate
95%
Sinónimos:
(R)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-dioxy)chlorophosphine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H12ClO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
350.73
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
mp
153-156 °C
InChI
1S/C20H12ClO2P/c21-24-22-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)23-24/h1-12H
InChI key
OVSINNBCLPSKAZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)