Merck
723053
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
Sinónimos:
2-(6-Methoxy-2-pyridin-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13BN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
264.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
240-246 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(n1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-10(15)18-12(19-11(16)7-14)8-4-3-5-9(13-8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI key
WBXOGDARCSEVBF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)