731994
N-Ethyl-d5-diethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(HOCH2CH2)2NC2D5
Peso molecular:
138.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
246-252 °C (lit.)
densidad
1.051 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2
Clave InChI
AKNUHUCEWALCOI-ZBJDZAJPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
255.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)