Merck
721778
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dimethyl sulfate adduct
95%
Sinónimos:
DMF-Dimethyl sulfate, Methoxymethylene-N,N-dimethyliminium methyl sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H13NO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
199.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.459
densidad
1.349 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CN(C)C=O.COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C3H7NO.C2H6O4S/c1-4(2)3-5;1-5-7(3,4)6-2/h3H,1-2H3;1-2H3
Clave InChI
UJKUJXVZLUTEAZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
DMF-Dimethyl sulfate adduct can be used as a reagent to synthesize:
  • 2-azetidinones by a reaction between Schiff bases and substituted acetic acids.[1]
  • Dimethylamino methylene derivatives, which can be employed in the preparation of fluoroquinolines and 3-amino-4-cyano pyrazole.[2]
  • Cis β-sultams by [2 + 2] annulation of aldimines with sulfonic acids.[3]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole
Arava VR, et al.
Der Pharma Chemica, 50(14), 178-186 (2010)
[2+ 2] Annulation of Aldimines with Sulfonic Acids: A Novel One-Pot cis-Selective Route to ?-Sultams
R Ankita, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(23), 4302-4306 (2011)
DMF-dimethyl sulfate as a new reagent for the synthesis of β-lactams.
Jarrahpour A and Zarei M.
Tetrahedron Letters, 50(14), 1568-1570 (2009)