Merck
718998
Sigma-Aldrich
(Pyrrolidinium-1-ylmethyl)trifluoroborate
internal salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11BF3N
Peso molecular:
152.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
87-104 °C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)C[NH+]1CCCC1
InChI
1S/C5H10BF3N/c7-6(8,9)5-10-3-1-2-4-10/h1-5H2/q-1/p+1
Clave InChI
IYJIUAKWLMMDRX-UHFFFAOYSA-O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)