Merck
491233
Sigma-Aldrich
N-Methyl-d3-pyrrolidine
98 atom % D
Sinónimos:
1-Methyl-d3-pyrrolidine
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 20,160.00
MXP 20,160.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 20,160.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5D3H8N
Número de CAS:
Peso molecular:
88.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 20,160.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
densidad
0.848 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3
Clave InChI
AVFZOVWCLRSYKC-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michal Ryszka et al.
The Journal of chemical physics, 147(9), 094303-094303 (2017-09-10)
Dissociative electron attachment to nicotine, pyridine, and N-methyl-pyrrolidine was studied in the gas phase in order to assess their stability with respect to low-energy electron interactions. Anion yield curves for different products at electron energies ranging from zero to 15