Merck
718661
Sigma-Aldrich
N-Benzyloxycarbonyl-(isopropoxymethyl)amine
97%
Sinónimos:
N-Z-Isopropoxymethylamine, Benzyl N-(isopropoxymethyl)carbamate, Benzyl isopropoxymethyl-carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
223.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
70-74 °C
SMILES string
CC(C)OCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-10(2)16-9-13-12(14)15-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
NJNHLPYLCKMUMH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)