Merck
708828
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10BNO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
239.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
powder
mp
189-194 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccs2
InChI
1S/C9H10BNO4S/c1-11-5-8(12)14-10(15-9(13)6-11)7-3-2-4-16-7/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI key
WWELVLHUROSDIA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)