Merck
707554
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzonitrile-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7D4BrN
Peso molecular:
186.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
powder
bp
235-237 °C
mp
110-115  °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(C#N)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
HQSCPPCMBMFJJN-RHQRLBAQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)