Merck
616435
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-d3 hydantoin
99 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D3H10N2O3
Peso molecular:
236.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(CC)(C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)/i2D3
Clave InChI
OQPLORUDZLXXPD-BMSJAHLVSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)