Merck
706817
Sigma-Aldrich
3-Amino-2,5-dichloropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4Cl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
124-129 °C
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)cnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c6-3-1-4(8)5(7)9-2-3/h1-2H,8H2
Clave InChI
OLZPJUVEGSNIJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)