Merck
699284
Sigma-Aldrich
4-Bromothiazole-2-carboxaldehyde
96%
Sinónimos:
4-Bromo-2-formylthiazole, 4-Bromothiazole-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2BrNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
192.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
powder
mp
66-70 °C
functional group
aldehyde
bromo
SMILES string
Brc1csc(C=O)n1
InChI
1S/C4H2BrNOS/c5-3-2-8-4(1-7)6-3/h1-2H
InChI key
JDUXMFGFGCJNGO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)