Merck
699187
Sigma-Aldrich
5-Hexylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
5-Hexylthiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16OS
Número de CAS:
Peso molecular:
196.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.535
densidad
1.017 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCc1ccc(C=O)s1
InChI
1S/C11H16OS/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(9-12)13-10/h7-9H,2-6H2,1H3
Clave InChI
VWCAHBARARIQLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)