698202
2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
99%
Sinónimos:
2,5-Di(naphthalen-1-yl)-1,3,4-oxadiazole, BND
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
175-178 °C
cadena SMILES
c1ccc2c(cccc2c1)-c3nnc(o3)-c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C22H14N2O/c1-3-11-17-15(7-1)9-5-13-19(17)21-23-24-22(25-21)20-14-6-10-16-8-2-4-12-18(16)20/h1-14H
Clave InChI
MUNFOTHAFHGRIM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)