Merck
694010
Sigma-Aldrich
1H-Benzo[g]indole-3-carbaldehyde
97%
Sinónimos:
3-Formyl-1H-benzo[g]indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
231-236 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
O=Cc1c[nH]c2c1ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H9NO/c15-8-10-7-14-13-11-4-2-1-3-9(11)5-6-12(10)13/h1-8,14H
Clave InChI
NYIGHGXJJVOYCQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
Useful starter in indole and natural product synthesis[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2450-2450 (1973)