Merck
698970
Sigma-Aldrich
Diglycolic-2,2,2′,2′-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
2,2′-Oxydiacetic-2,2,2′,2′-d4 acid
About This Item
Fórmula lineal:
O(CD2COOH)2
Peso molecular:
138.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
flakes
mp
140-144 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
Clave InChI
QEVGZEDELICMKH-LNLMKGTHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)