Merck
692727
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
powder
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ncc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-6-11-9(7-10)8-15-16-11/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
Clave InChI
SAGPUUKLGWNGOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)