690740
Cyanuric chloride
Lonza quality, ≥99.5 % (w/w)
Sinónimos:
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.36 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.8 mmHg ( 62.2 °C)
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Lonza Ltd
concentración
≥99.5 % (w/w)
bp
190 °C (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
145.0-147.0 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
Clave InChI
MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>392.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 200 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?