Merck
687197
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
169.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
96-100 °C
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cnn(C)c1N
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-3-12-7(11)5-4-9-10(2)6(5)8/h4H,3,8H2,1-2H3
InChI key
MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)