Merck
680532
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
mp
178-190 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3
Clave InChI
YZQQHZXHCXAJAV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Aplicación
Reactant involved in synthesis of different protein effector including:
  • Modulators of survival motor neuron protein
  • Glucokinase activators
  • Aryl ethers for use as Bacillus anthracis enoyl-ACP reductase inhibitors
Reactant involved in synthesis of:
  • Thiourea-functionalized paracyclophanes
  • Low-background fluorescent imaging agents for nitric oxide
Reactant to undergo regioselective iodination and bromination
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gözde Murat Saltan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 188, 372-381 (2017-08-02)
In an approach to develop efficient organic optoelectronic devices to be used in light-driven systems, a series of three thiophene linked benzimidazole conjugates were synthesized and characterized. The combination of two thiophene rings to a benzimidazole core decorated with different