Merck
677981
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
97%
Sinónimos:
N-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl benzenamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19N
Número de CAS:
Peso molecular:
177.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.519
bp
69-70 °C/0.75 mmHg
densidad
0.901 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(NC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H19N/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)13-12(3,4)5/h6-8,13H,1-5H3
Clave InChI
HMWHVIXDKZHDEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)