382191-M
HMTase Inhibitor II, Chaetocin
Sinónimos:
HMTase Inhibitor II, Chaetocin, EHMT2/G9a Inhibitor II, HMT Inhibitor II, Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor II, HMT Inhibitor II, Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor II, EHMT2/G9a Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C30H28N6O6S4/c1-33-21(39)27-11-25(15-7-3-5-9-17(15)31-19(25)35(27)23(41)29(33,13-37)45-43-27)26-12-28-22(40)34(2)30(14-38,46-44-28)24(42)36(28)20(26)32-18-10-6-4-8-16(18)26/h3-10,19-20,31-32,37-38H,11-14H2,1-2H3
Clave InChI
PZPPOCZWRGNKIR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Greiner, D., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 143.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable