Merck
665517
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9F2N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
157.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
243-247 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].FC1(F)CCCNC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)2-1-3-8-4-5;/h8H,1-4H2;1H
InChI key
LEHHIPIDKQVNEV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)