Merck
661201
Sigma-Aldrich
1-Z-3-Pyrrolidinone
96%
Sinónimos:
1-Carbobenzyloxy-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 3-Oxo-1-pyrrolidinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, 3-Oxopyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, N-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 1,944.00
MXP 1,944.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 1,944.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
219.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,944.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
impurezas
(4% DCM)
4% DCM detected in first lot
índice de refracción
n20/D 1.5410
densidad
1.1897 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
O=C1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Clave InChI
LMHWEUQNJRXMCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)