Merck
663409
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
139-143 °C
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)CCc1nnc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H10N2O3/c14-10(15)7-6-9-12-13-11(16-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,14,15)
Clave InChI
CUYMDSTYUZAYFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)