Merck
660981
Sigma-Aldrich
L-Theanine-(ethyl-d5)
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7D5H9O3N2
Peso molecular:
179.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2
Clave InChI
DATAGRPVKZEWHA-HOWSKJRISA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)