659703
(S,S′,R,R′)-TangPhos-rhodium complex
Sinónimos:
(S,S′,R,R′)-TangPhos(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
mp
>300 °C
Quality Level
SMILES string
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC(C)(C)P2CCCC2C3CCCP3C(C)(C)C
InChI
1S/C16H32P2.C8H12.BF4.Rh/c1-15(2,3)17-11-7-9-13(17)14-10-8-12-18(14)16(4,5)6;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h13-14H,7-12H2,1-6H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,17?,18?;;;/m1.../s1
InChI key
MIRRQDFJJORQIW-WTXJZQGQSA-N
General description
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)