Merck
656917
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluoronitrobenzene
97%
Sinónimos:
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 1-Nitro-3,4,5-trifluorobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
densidad
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
Clave InChI
PTTUMBGORBMNBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)