Merck
652202
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2,4,6-trifluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BF3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
205.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
cadena SMILES
COc1c(F)cc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H6BF3O3/c1-14-7-4(10)2-3(9)5(6(7)11)8(12)13/h2,12-13H,1H3
Clave InChI
RDORBPOVXUMTLU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Huaigeng Xu et al.
Cell stem cell, 24(4), 566-578 (2019-03-12)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) have strong potential in regenerative medicine applications; however, immune rejection caused by HLA mismatching is a concern. B2M gene knockout and HLA-homozygous iPSC stocks can address this issue, but the former approach may induce NK