Merck
647586
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
187.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
65-69 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCc1cccc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
ZSMDJSXEFYWXPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)