Merck
637890
Sigma-Aldrich
Potassium methyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3BF3K
Número de CAS:
Peso molecular:
121.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
El producto 637890 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
solid
impurezas
≤2 mol water
mp
168-183 °C
cadena SMILES
[K+].C[B-](F)(F)F
InChI
1S/CH3BF3.K/c1-2(3,4)5;/h1H3;/q-1;+1
Clave InChI
XMQFVHVGFQJMFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of modified purines via palladium-catalyzed cross-coupling reactions with halopurines
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions with aryl chlorides
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)