Merck
634255
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Sinónimos:
Terbium peroxide, Tetraterbium heptoxide
About This Item
Fórmula lineal:
Tb4O7
Número de CAS:
Peso molecular:
747.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.5% trace metals basis
Formulario
nanopowder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: terbium
tamaño de partícula
<100 nm (BET)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
Clave InChI
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.