Merck
644609
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
191-195 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI key
YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)