Merck
608688
Sigma-Aldrich
Methylamine-15N
98 atom % 15N, gas
About This Item
Fórmula lineal:
CH315NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
32.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
gas
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i2+1
Clave InChI
BAVYZALUXZFZLV-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)