Merck
L334502
(4-OXO-5-(3-PH-2-PROPENYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)(PH)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H15NO3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
381.475
MDL number:
Other Notes