Merck
596221
Sigma-Aldrich
2-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(C6H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
216.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
223-227 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
PFKITESTTSWHMP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)